Descripción
- Los tapones de rosca con juntas tóricas se adaptan a los tubos de rosca de 2 ml y son ideales para los instrumentos de preparación de muestras de alta velocidad
- Los tapones de rosca se adaptan a los tubos Empty Fastprep™ y se utilizan en sistemas Fastprep para almacenar muestras para homogeneizar.
- Disponible por separado para aquellos que deseen llenar sus propios tubos de matriz de lisis.
- Compatibilidad de adaptadores: ConeFlex Legacy (permite todos los adaptadores FP24 en FP96), CoolPrep (24 x 2 ml), HiPrep (48 x 2 ml), QuickFlex (96 x 2 ml), QuickPrep (24 x 2 ml), QuickPrep All Metal (24 x 2 ml)
- Los tapones de rosca también pueden encontrarse en los kits FastDNA y FastDNA SPIN.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2 mL |
| Color | Rojo |
| Densidad | 0,946 g/cm3 |
| Tipo de muestra | All |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de matriz de lisis C de 2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ácidos nucleicos, cultivo celular, proteómica, purificación y detección, purificación de proteínas, purificación de ADN, purificación de ARN, procesamiento de tejidos vegetales, análisis de tejidos, análisis de suelos, cultivo bacteriano, cultivo de levaduras, análisis de tejidos fúngicos, estudios de microbiomas |
| Punto de fusión | 160 °C |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Cantidad | Paquete de 500 |
| Notas | Los tubos de la matriz de lisado C tienen tapones de color rojo y se encuentran en el kit rojo Fast RNA Pro para el aislamiento de ARN total de levadura y hongos. |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.