Learn More
MP Biomedicals™ Screw Caps
Código de producto. 11402340 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000/paq.
Paquete de 1000
Paquete de 500
Color:
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color unitSize
11402340 Paquete de 500 Naranja paquete de 500
11472340 Paquete de 500 Rojo paquete de 500
11402350 Paquete de 500 Verde paquete de 500
11442340 Paquete de 500 Azul paquete de 500
11422340 Paquete de 500 Morado paquete de 500
11412340 Paquete de 1000 Naranja paquete de 1000
12733667 1000/paq. Azul paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11402340 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 115063002
These 2 mL Screw Caps are for tubes to be used on FastPrep™ instruments or any bead beater.
  • Los tapones de rosca con juntas tóricas se adaptan a los tubos de rosca de 2 ml y son ideales para los instrumentos de preparación de muestras de alta velocidad
  • Los tapones de rosca se adaptan a los tubos Empty Fastprep™ y se utilizan en sistemas Fastprep para almacenar muestras para homogeneizar.
  • Disponible por separado para aquellos que deseen llenar sus propios tubos de matriz de lisis.
  • Compatibilidad de adaptadores: ConeFlex Legacy (permite todos los adaptadores FP24 en FP96), CoolPrep (24 x 2 ml), HiPrep (48 x 2 ml), QuickFlex (96 x 2 ml), QuickPrep (24 x 2 ml), QuickPrep All Metal (24 x 2 ml)
  • Los tapones de rosca también pueden encontrarse en los kits FastDNA y FastDNA SPIN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 mL
Color Naranja
Densidad 0,946 g/cm3
Tipo de muestra All
Para utilizar con (equipo) Tubos de matriz de lisis A de 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ácidos nucleicos, cultivo celular, proteómica, purificación y detección, purificación de proteínas, purificación de ADN, purificación de ARN, procesamiento de tejidos vegetales, análisis de tejidos, análisis de suelos, cultivo bacteriano, cultivo de levaduras, análisis de tejidos fúngicos, estudios de microbiomas
Punto de fusión 160 °C
Tipo de producto Tapón de rosca
Cantidad Paquete de 500
Notas Los tubos de la matriz de lisado A tienen tapones de color naranja y se encuentran en los kits de CENTRIFUGACIÓN FastDNA y FastDNA.
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.