Descripción
Utiliza la matriz de lisado A (granate y 1 gránulo cerámico de 1/4 pulg) para la lisis celular y un método a base de sílice para el proceso de purificación. Se proporcionan la matriz de lisado A y 3 diferentes tampones caotrópicos para la homogeneización de una amplia variedad de tipos de muestras (tejidos vegetales y animales, células cultivadas, bacterias, levaduras, hongos, insectos, etc.). El ADN se libera en 40 segundos y se purifica mediante un procedimiento basado en sílice. El ADN eluido está listo para la digestión, electroforesis, PCR y cualquier otra aplicación deseada.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Yeast, Algae, Cultured Cells, Insects |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para aislar el ADN de prácticamente cualquier fuente |
| Incluye | 100 tubos de matriz de lisado A de 2 ml, 100 esferas de esferas cerámicas de 1/4, matriz de unión de 66 ml, SEWS-M concentrado 12 ml, DES 25 ml, CLS VF 90 ml, PPS 25 ml, CLS-TC 110 ml, CLS-Y 110 ml. |
| N.º de reacciones | 100 preparaciones |
| Tipo de producto | Kit FastDNA |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.,EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador/si la persona se encuentra mal.,EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador/si la persona se encuentra mal.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador.,EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.,EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.,Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las regulaciones locales/ regionales / nacionales / internacionales..
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid
Solo uso de investigación (siglas RUO en inglés). A menos que se indique lo contrario en nuestro catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al/a los producto(s), nuestros productos están destinados únicamente para fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.