Learn More
MP Biomedicals™ Kit de ADN bacteriano y fúngico FastDNA™-96, 2 x 96 preparaciones
Código de producto. 15529491 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15529491 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15529491
Marca: MP Biomedicals™ 119696300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de ADN fúngico y bacteriano FastDNA™-96 se utiliza para el aislamiento rápido y de alto rendimiento de ADN con calidad PCR de hongos y bacterias difíciles de lisar.
  • Descripción de producto: El kit de ADN fúngico y bacteriano FastDNA-96™ está diseñado para el aislamiento simple y rápido de ADN de calidad PCR de hongos y bacterias resistentes a la lisis en aproximadamente 40 minutos. Las bacterias gram(+/-), hongos, incluyendo A. fumigatus, C. albicans, N. crassa, S. cerevisiae, S.pombe, y micelio, así como esporas, nematodos, polen e incluso células de mamíferos, se lisan fácilmente en aproximadamente 60 segundos con el instrumento FastPrep-96™.
  • Aplicaciones: El kit de ADN fúngico/bacteriano FastDNA-96™ se utiliza para el aislamiento rápido de ADN de calidad PCR de hongos y bacterias resistentes a la lisis en aproximadamente 40 minutos.
  • Tipo de muestra: Esporas, bacterias (gram +/-), hongos, levaduras, algas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Kit
Tipo de muestra Esporas, Bacterias (Gram +/-), Hongos, Levadura, Algas
N.º de reacciones 2 x 96 preparaciones
Tipo de producto Kits FastDNA-96
Cantidad 1 unidad
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine Thiocyanate, molecular biologyreagent
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.