Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ Kit SPIN para suelo, tubos de 50 ml
Código de producto. 15232830 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de muestra:
Semillas, Esporas, Tejido animal, Deposiciones, Alimentos, Hongos, Plantas, Raíces
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de muestra unitSize
15232830 Semillas, Esporas, Tejido animal, Deposiciones, Alimentos, Hongos, Plantas, Raíces cada uno
1 options
Código de producto. 15232830 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116560600
FastDNA El kit SPIN para suelo se utiliza para extraer ADN bacteriano, fúngico, vegetal y animal del suelo y otras muestras ambientales. Utiliza Lysing Matrix E para el procesamiento de muestras en un FastPrep™ instrumento.
  • Descripción general del producto: El FastDNA El kit de centrifugado para suelo está diseñado para aislar ADN genómico bacteriano, fúngico, vegetal y animal del suelo y otras muestras ambientales. El suelo es procesado por un FastPrep™ Instrumento y tubos Lysing Matrix E diseñados para lisar eficientemente todos los microorganismos. El ADN liberado se purifica mediante un método de filtro de centrifugación a base de sílice, y es adecuado para análisis de PCR y otras aplicaciones posteriores. La lisis completa de todos los organismos, incluidas fuentes históricamente difíciles como esporas y endosporas eubacterianas, bacterias grampositivas, levaduras, algas, nematodos y hongos se logra en segundos utilizando un FastPrep instrumento y tubos Lysing Matrix E.
  • Aplicaciones: Citado en más de 6000 publicaciones científicas, el FastDNA El kit de centrifugado para suelo proporciona el mayor rendimiento de ADN a partir de cualquier muestra ambiental, incluidos suelo, sedimentos, lodos, compost, estiércol, rizosfera o aguas residuales. El FastDNA El kit de centrifugación para suelo contiene tubos de matriz de lisis y todos los reactivos necesarios para extraer ADN en un proceso que elimina eficientemente los ácidos húmicos y otros inhibidores de PCR.
  • Tipo de muestra: Semillas, esporas, bacterias (Gram +/-), tejidos animales, heces, alimentos, hongos, plantas, raíces, suelo, aguas residuales, levaduras
  • Volumen de muestra: aproximadamente 200 μL a 50 mL; hasta aproximadamente 25 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Semillas, Esporas, Tejido animal, Deposiciones, Alimentos, Hongos, Plantas, Raíces
Para utilizar con (aplicación) Se usa para aislar ADN genómico de bacterias, hongos, plantas y animales de muestras de suelo y medioambientales
Incluye 10 tubos de matriz de lisis de granate (50 ml), 60 ml de solución PLS, 15 ml de tampón MT, 350 ml de tampón de fosfato de sodio, 25 ml de PPS para suelo, 120 ml de matriz de unión, 120 ml de tampón de lavado GTC, 12 ml de SEWS-M, 60 ml de TES, 200 μL de colorante de carga de gel BBS, 10 tubos de filtro SPIN (50 ml)
Tipo de producto Kits FastDNA-24
Volumen de muestra Aproximadamente 200 μL a 50 ml; Hasta aproximadamente 25 g
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiocyanate, sodium dodecyl sulphate, polyvinylpyrrolidone
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.