Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador QuickPrep
Código de producto. 11482370 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
24 x 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
11482370 24 x 2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11482370
Marca: MP Biomedicals™ 116002512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Homogeneizar, Lyse y Grind Smarter
Sistemas versátiles con adaptadores intercambiables
  • Procese muestras difíciles en 40 segundos o menos
  • Los ajustes precisos dan como resultado una alta reproducibilidad
  • Elimina la contaminación cruzada
  • Adaptador TeenPrep: 12 muestras × 15 ml
  • Adaptador CoolPrep: 24 muestras en condiciones criogénicas × 2 ml
  • Adaptador HiPrep: 48 muestras × 2 ml
  • Adaptador QuickPrep: 24 muestras × 2 ml
  • Adaptador BigPrep: 2 muestras × 50 ml
  • Adaptador NewCoolTeenPrep: 6 muestras en condiciones criogénicas × 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cantidad 24 x 2 ml
Tipo de producto Adaptador de alto rendimiento
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones de alto rendimiento, hasta 24 y 48 muestras pueden homogeneizarse simultáneamente
Volumen de muestra 5 g
Tiempo de prueba 40 s
Peso (imperial) 0,385 lb
Peso (métrico) 175 g
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.