Learn More
MP Biomedicals™ DOB 2 % galactosa (sin glucosa), medios en polvo
Código de producto. 11397789 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
Tamaño de la unidad:
454 g
11397789 454 g 454 g
1 options
Código de producto. 11397789 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114025522
Se puede utilizar para crear SD o SDA mediante la combinación con la mezcla adecuada de aminoácidos
Formulación
  • Use 26,7 g de polvo por litro
  • Contenido/litro: 1,7 g de YNB, 5 g de sulfato de amonio, 20 g de galactosa
Cultivo celular de levadura, expresión génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto DOB 2 % de galactosa
Formulación YNB 1,7 g/l, sulfato de amonio 5 g/l, galactosa 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el medio de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae y el cultivo celular de levadura, expresión génica
Cantidad 454 g