Learn More
MP Biomedicals™ Dispasa
Código de producto. 11476791 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 U
Tamaño de la unidad:
25 unidades
11476791 25 U 25 unidades
1 options
Código de producto. 11476791
Marca: MP Biomedicals™ 0219502225
De Bacillus polymyxa
Metaloenzima microbiana utilizada en la disociación tisular (cultivos celulares primarios) y en el subcultivo (cultivos celulares secundarios). Extremadamente estable. Actividad: 6 U/mg Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima que libera 1,0 μmol de Tyr por minuto a 37 °C, con un pH de 7,5. Peso molecular (MW): 35.9kDa Liofilizado.
Ref.: Akimoto, Y., et al., J. Histochem. Cytochem., 40: 1129 (1992).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Canela
pH Desde 6 hasta 8,5
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de proteínas
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Bacillus polymyxa
Cantidad 25 U
Tipo de producto Dispasa
Peso molecular 35,9
Inhibidores EDTA, EGTA, Hg2+ y otros metales pesados
Formulario Polvo liofilizado
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.