Learn More
MP Biomedicals™ Diaforasa de corazón porcino
Código de producto. p-4605346 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Concentración:
25 U/mg
≈ 40 U/mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
11412252 5 mg 25 U/mg 5 miligramos
11402252 1 mg ≈ 40 U/mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 11412252
Marca: MP Biomedicals™ 0215084405
La diaforasa se utiliza en un estudio para evaluar las interacciones proteína-proteína en el conjunto de ácido lipoico en las 2-oxoacido-deshidrogenasas del metabolismo aeróbico.
  • Número CAS: 9001-18-7
  • Número de orden de compra (EC): 232-587-6
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00130947
  • Aspecto físico: polvo liofilizado amarillo pálido
  • Actividad específica: aprox. 10 U/mg de proteína
  • Formato: Polvo liofilizado en presencia de sacarosa
  • Soluble en agua destilada o tampón diluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 25 U/mg
Color Amarillo pálido
Para utilizar con (aplicación) Evalúa las interacciones proteína-proteína en el conjunto de ácido lipoico en las 2-oxoacido-deshidrogenasas del metabolismo aeróbico.
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Fuente Corazón porcino
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Diaforasa
Formulario Polvo liofilizado
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diaphorase
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diaphorase