Learn More
MP Biomedicals™ Diaforasa de Clostridium kluyveri
Código de producto. 11492242 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1,8 kU
Tamaño de la unidad:
1.80 mil unidades
11492242 1,8 kU 1.80 mil unidades
1 options
Código de producto. 11492242
Marca: MP Biomedicals™ 0215084301
Se utiliza para evaluar las interacciones proteína-proteína en el conjunto de ácido lipoico en las 2-oxoacido-deshidrogenasas del metabolismo aeróbico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Dorado oscuro
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Cantidad 1,8 kU
Tipo de producto Diaforasa, lipoamida deshidrogenasa, lipoil-deshidrogenasa
Formulario Polvo