missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desoxirribonucleasa I de páncreas bovino, MP Biomedicals™

Desoxirribonucleasa I de páncreas bovino 50 000 u/mg de sólido de ADNasa, polvo blanco

233.00€ - 2955.00€

Especificaciones

Color Blanco
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11417690
Ver documentos
MP Biomedicals
0210057583
250 mg
2955.00€
250 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11444522
Ver documentos
MP Biomedicals
0219006210
10 mU
233.00€
10 microunidades
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • La desoxirribonucleasa de páncreas bovino, ADNasa I, fue cristalizada por primera vez por Kunitz.
  • Es una endonucleasa que divide los enlaces fosfodiéster, preferentemente adyacente a un nucleótido de pirimidina que produzca polinucleótidos terminados en 5'-fosfato con un grupo hidroxilo libre en posición 3'.
  • La cadena media de límite de digestión es un tetranucleótido. La ADNasa I actúa sobre el ADN monocatenario, y sobre el ADN bicatenario y la cromatina.
  • En este último caso, aunque las histonas restringen la susceptibilidad a la acción de la nucleasa, transcurrido un tiempo se actúa sobre casi todo el ADN de la cromatina.
  • Según Mirsky y Silverman, esto podría ser el resultado de la holgura de la conexión de la histona al ADN.
  • Determinaron que las histonas ricas en lisina bloquean más eficazmente el acceso de la ADNasa al ADN que las histonas ricas en arginina.
Especificaciones

Especificaciones

Blanco
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Desoxirribonucleasa I de páncreas bovino, MP Biomedicals™

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado