Learn More
MP Biomedicals™ Pastillas DAB
Código de producto. 11434356 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
100 tabletas
11434356 5 mg 100 tabletas
1 options
Código de producto. 11434356
Marca: MP Biomedicals™ 08980681
Tetrahidrocloruro
  • Los reactivos prepesados en forma de pastillas ofrecen comodidad y eficiencia
  • Las pastillas reducen el riesgo de exposición al polvo peligroso y eliminan el complicado pesado y los residuos
  • Simplemente, vierta la cantidad apropiada de agua destilada, disuelva, y continúe
  • 100 pastillas/paquete
  • Disuelva una pastilla en 10 ml de agua desionizada. Utilice el sustrato líquido en una hora. Inmediatamente antes de su uso, añada peróxido de hidrógeno al 0,1 % (v/v)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 mg of DAB per Tablet
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistología, inmunotransferencia
pH 4,94
Cantidad 5 mg
Formulario Tablet
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.