Descripción
- Formulaciones completas
- Formulaciones de pérdida
Formulación
- Añadir 0,69 g de CSM-Leu a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de pérdida única para S. cerevisiae
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con certificado de biología molecular™ |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formulario | Polvo |
| Grado | Biología molecular |
| Tipo de producto | CSM-LEU |
| Formulación | 10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 20 mg/ de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 0 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 20 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae |
| Cantidad | 100 g |