Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU-TRP, medios en polvo
Código de producto. 11307929 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
11307929 10 g 10 g
11317929 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11307929
Marca: MP Biomedicals™ 114530112
Suplemento de pérdida para S. cereviseae
Formulación
  • Añadir 0,62 g de CSM-His-Leu-Trp a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de pérdida triple
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Formulación 10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 0 mg/l de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 0 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 0 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 20 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae
Cantidad 10 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.