Learn More
MP Biomedicals™ CSM-ADE, medios en polvo
Código de producto. 11337889 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11337889 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11337889
Marca: MP Biomedicals™ 114510012
Pérdida única de mezcla de suplemento completa (CSM) de amino ácidos para los medios de crecimiento de S. cereviseae
Formulación
  • Añadir 0,78 g de CSM-Ade a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de pérdida única
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto CSM-ADE
Formulación 0 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 20 mg/ de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 20 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae
Cantidad 10 g