Learn More
MP Biomedicals™ SEWS-M concentrado
Código de producto. 11472390 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
12 mL
Tamaño de la unidad:
12 ml
11472390 12 mL 12 ml
1 options
Código de producto. 11472390 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116540405
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en la extracción de ADN para lavar las impurezas una vez el ADN está unido a la matriz de unión
El SEWS-M concentrado es una solución de lavado incluida en el kit FastDNA y en todos los kits de centrifugación FastDNA y se utiliza para eliminar impurezas una vez que el ADN se une a la matriz de unión. El ADN purificado se eluye de la matriz de unión después de lavarlo con la solución SEWS-M. EL SEWS-M concentrado es una solución de lavado a base de EtOH que se utiliza en la extracción de ADN para eliminar impurezas una vez que el ADN se une a la matriz de unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de muestra Seeds, Spores, Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Feces, Food, Fungi, Plants, Roots, Soil, Wastewater, Yeast
Para utilizar con (equipo) FastPrep-24; FastPrep 120; FastPrep-96; SuperFastPrep-1
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras; lisis de muestras; aislamiento y purificación de ácidos nucleicos; biología molecular; expresión génica; análisis microbiológico; función génica; regulación génicaPreparación de muestras; lisis de muestras; aislamiento y purificación de ácidos nucleicos; biología molecular; expresión génica; análisis microbiológico; función génica; regulación génica
Tipo de producto SEWS-M concentrado
Cantidad 12 mL
Volumen de muestra Up to 500 mg Per Prep