Descripción
Perfecto para cultivos durante la noche o los fines de semana, el medio CIRCLEGROW es un medio de proliferación bacteriana súper rica que produce hasta tres veces más ADN plasmídico que el medio de crecimiento tradicional. El medio CIRCLEGROW consiste en una fuente de proteína y aminoácido, un tampón biológico y una fuente compleja de carbono que se metaboliza a una velocidad mucho más lenta que la glucosa, prolongando así el ciclo celular y previniendo la muerte celular durante la fase logarítmica de crecimiento.
- Las células cultivadas con medio CIRCLEGROW permanecen sanas durante más de dos días y continúan dividiéndose lentamente después de que se completa la fase logarítmica del crecimiento.
- Reduzca el tiempo de preparación y trabajo práctico
- Los cultivos no necesitan ser monitoreados constantemente por las lecturas de DE debido al crecimiento celular debido al crecimiento celular post-logarítmico incremental
- Obtenga altos rendimientos de ADN plasmídico a partir de volúmenes de cultivo más pequeños y deje los cultivos con confianza durante la noche o durante el fin de semana
- Las cápsulas son la forma más conveniente de este medio de crecimiento único
- El CIRCLEGROW premezclado también está disponible en bolsas de un solo uso, cápsulas y líquido estéril
- MP113000165: Incluye diez sobres de 20 g. Añada el contenido de un sobre de 500 ml de agua purificada.
- MP113000175: Incluye diez sobres de 40 g. Añada el contenido de un sobre a 1 l de agua purificada.
- MP113000185: Incluye cien sobres de 20 g Añada el contenido de un sobre de 500 ml de agua purificada.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Tipo de producto | Medio de crecimiento bacteriano |
| Esterilidad | Estéril |
| pH | 6,9 |
| Cantidad | 2,3 kg |