Learn More
MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™, polvo
Código de producto. 11323189 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,5 l
10 x 1 l
2,3 kg
227 g
454 g
5 kg
908 g
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.30 Kg
227 g
454 g
5 Kg
5 litros
908 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323189 454 g 454 g
11333199 10 x 0,5 l 5 litros
11353199 10 x 1 l 1 litro
11303199 5 kg 5 Kg
11393179 227 g 227 g
11353189 908 g 908 g
11383189 2,3 kg 2.30 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11323189 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113000122
Rendimiento plasmídico superior gracias al crecimiento celular mejorado
Perfecto para cultivos durante la noche o los fines de semana, el medio CIRCLEGROW es un medio de proliferación bacteriana súper rica que produce hasta tres veces más ADN plasmídico que el medio de crecimiento tradicional. El medio CIRCLEGROW consiste en una fuente de proteína y aminoácido, un tampón biológico y una fuente compleja de carbono que se metaboliza a una velocidad mucho más lenta que la glucosa, prolongando así el ciclo celular y previniendo la muerte celular durante la fase logarítmica de crecimiento.
  • Las células cultivadas con medio CIRCLEGROW permanecen sanas durante más de dos días y continúan dividiéndose lentamente después de que se completa la fase logarítmica del crecimiento.
  • Reduzca el tiempo de preparación y trabajo práctico
  • Los cultivos no necesitan ser monitoreados constantemente por las lecturas de DE debido al crecimiento celular debido al crecimiento celular post-logarítmico incremental
  • Obtenga altos rendimientos de ADN plasmídico a partir de volúmenes de cultivo más pequeños y deje los cultivos con confianza durante la noche o durante el fin de semana
  • Las cápsulas son la forma más conveniente de este medio de crecimiento único
  • El CIRCLEGROW premezclado también está disponible en bolsas de un solo uso, cápsulas y líquido estéril
Formulación
  • MP113000165: Incluye diez sobres de 20 g. Añada el contenido de un sobre de 500 ml de agua purificada.
  • MP113000175: Incluye diez sobres de 40 g. Añada el contenido de un sobre a 1 l de agua purificada.
  • MP113000185: Incluye cien sobres de 20 g Añada el contenido de un sobre de 500 ml de agua purificada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de producto Medio de crecimiento bacteriano
Esterilidad Estéril
pH 6,9
Cantidad 454 g