Learn More
MP Biomedicals™ Colina oxidasa de especies de Alcaligenes
Código de producto. 11498771 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
100 U
500 U
Tamaño de la unidad:
1 mil unidades
100 unidades
500 unidades
11498771 100 U 100 unidades
11408781 500 U 500 unidades
11418781 1000 U 1 mil unidades
3 options
Código de producto. 11498771
Marca: MP Biomedicals™ 0215349280
>10 unidades/mg de sólido, polvo amarillento. Para ensayos de actividad de colinesterasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración > 10 U/mg
Color Amarillo
pH Desde 8 hasta 8,5
Para utilizar con (aplicación) Determinación enzimática de fosfolípidos mediante el acoplamiento con fosfolipasa D y para ensayos de actividad de colinesterasa
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Especies de Alcaligenes
Cantidad 100 U
Tipo de producto Colina oxidasa
Peso molecular ≈95000
Inhibidores p-cloromercuribenzoato, Cu++, Co++, Hg++, Ag+
Formulario Polvo liofilizado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Choline Oxidase
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Choline Oxidase