Learn More
MP Biomedicals™ Colesterol esterasa de especies de Pseudomonas
Código de producto. p-4605333 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kU
200 U
Tamaño de la unidad:
1 mil unidades
200 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421892 200 U 200 unidades
11431892 1 kU 1 mil unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421892 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210543982
El colesterol esterasa (CE) es una enzima reversible que puede hidrolizar o sintetizar ésteres de ácidos grasos de colesterol y otros esteroles.
  • Número CAS: 9026-00-0
  • Número de orden de compra (EC): 232-808-6
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00071052
  • Formato: polvo liofilizado de color tostado amarillento
  • Actividad específica: ≥100 U/mg (sólido)
  • Punto isoeléctrico: 5,9 ± 0,1
  • Estable a -20 °C durante al menos un año
El colesterol esterasa es útil para la determinación enzimática del colesterol total cuando se combina con el colesterol oxidasa en el análisis clínico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 100 U/mg
Color Tostado amarillento
pH Desde 7 hasta 9
Para utilizar con (aplicación) Determinación enzimática del colesterol total cuando se combina con colesterol oxidasa en el análisis clínico
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Fuente Especies de Pseudomonas
Cantidad 200 U
Tipo de producto Colesterol esterasa
Peso molecular ≈300000
Inhibidores Detergentes iónicos Hg- - Ag
Formulario Polvo liofilizado