Learn More
MP Biomedicals™ Celulasa de Aspergillus niger
Código de producto. p-4605331 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447881 5 g 5 g
11467881 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447881 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215058305
La celulasa de Aspergillus niger cataliza la hidrólisis de los enlaces endo-1,4-β-D-glucosídicos en la celulosa, la liquenina, el glucano de cebada y los celooligosacáridos celotriosa a celohexaosa.
La celulasa se refiere a un grupo de enzimas que, cuando actúan juntas, hidrolizan la celulosa. Las b-glucosidasas, lo que incluye la celobiosa, son principalmente activas en los hidrolizados de celulosa de menor peso molecular.
  • Número CAS: 9012-54-8
  • Número de orden de compra (EC): 232-734-4
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00081510
  • Formato: Polvo tostado
  • Actividad específica: >60 000 U/g
  • Fácilmente soluble en agua
  • Actividad ajena: negativo para Salmonella
  • pH óptimo: Desde 4,2 hasta 5,2
La celulasa se utiliza en biología molecular, biología celular, la industria textil, la industria de la celulosa y el papel y para el procesamiento alimentario comercial en el café.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración > 60000 U/g
Color Canela
pH Desde 4,2 hasta 5,2
Para utilizar con (aplicación) La celulasa se utiliza para el procesamiento alimentario comercial en el café, la industria textil y en detergentes de lavandería, aplicaciones farmacéuticas y fermentación de biomasa en biocombustibles.
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Aspergillus niger
Cantidad 5 g
Tipo de producto Celulasa
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • cellulase
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: cellulase