Descripción
La celulasa se refiere a un grupo de enzimas que, cuando actúan juntas, hidrolizan la celulosa. Las b-glucosidasas, lo que incluye la celobiosa, son principalmente activas en los hidrolizados de celulosa de menor peso molecular.
- Número CAS: 9012-54-8
- Número de orden de compra (EC): 232-734-4
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00081510
- Formato: Polvo tostado
- Actividad específica: >60 000 U/g
- Fácilmente soluble en agua
- Actividad ajena: negativo para Salmonella
- pH óptimo: Desde 4,2 hasta 5,2
La celulasa se utiliza en biología molecular, biología celular, la industria textil, la industria de la celulosa y el papel y para el procesamiento alimentario comercial en el café.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | > 60000 U/g |
| Color | Canela |
| pH | Desde 4,2 hasta 5,2 |
| Para utilizar con (aplicación) | La celulasa se utiliza para el procesamiento alimentario comercial en el café, la industria textil y en detergentes de lavandería, aplicaciones farmacéuticas y fermentación de biomasa en biocombustibles. |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Fuente | Aspergillus niger |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo de producto | Celulasa |
| Formulario | Polvo |
Safety and Handling
- Cellulase
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: cellulase
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.