missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Actividad: Material de 2000 U/mg. Definición de la unidad: Una unidad descompone un μmol de peróxido de hidrógeno por minuto a 25 °C, con un pH de 7,0.
Ref.: Academic Press, New York, Based on the method of Bergmeyer, Methods of Enzymatic Analysis, 438, (1974).
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 mg/mL |
| Color | Marrón a tostado |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de peróxidos y generación de oxígeno |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Aspergillus niger |
| Cantidad | 1 mU |
| Tipo de producto | Catalasa |
| Peso molecular | ≈240000 |
| Formulario | Sólido liofilizado |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Catalase
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?