missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Catalasa de hígado de ternera

Código de producto. 11471595 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11471595 5 g 5 g
11461595 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11471595 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210042805

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Enzima oxidorreductasa para catalizar la conversión de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, 2H2O2 → 2H2O + O2

El peróxido de hidrógeno es un subproducto nocivo de muchos procesos metabólicos normales. Para prevenir daños a las células y los tejidos, debe convertirse rápidamente en otras sustancias menos peligrosas. Con este fin, las células utilizan frecuentemente la catalasa para catalizar rápidamente la descomposición del peróxido de hidrógeno en moléculas de oxígeno gaseoso y agua menos reactivas.

  • Número CAS: 9001-05-2
  • Número de orden de compra (EC): 232-577-1
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00081483
  • Formato: Polvo verde oscuro
  • Actividad específica: ∽ 13 000 U/mg de sólido
  • Coeficiente de extinción: 36,5 (276 nm)
  • Punto isoeléctrico (PI): 5,4
  • Se disuelve fácilmente a 5 mg/ml en 0,05 M de fosfato de sodio/potasio (pH de 7,0) para dar una solución clara de color verde.

Se utiliza en la industria alimentaria para eliminar el peróxido de hidrógeno de la leche antes de la producción de queso.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración ≈ 13.000 U/mg
Color Verde oscuro
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la industria alimentaria para eliminar el peróxido de hidrógeno de la leche antes de la producción de queso.
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Fuente Hígado de ternera
Cantidad 5 g
Tipo de producto Catalasa
Peso molecular 250
Formulario Polvo liofilizado
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.