Learn More
MP Biomedicals™ Catalasa de hígado de ternera
Código de producto. 11461595 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11461595 1 g 1 g
11471595 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11461595
Marca: MP Biomedicals™ 0210042801
Enzima oxidorreductasa para catalizar la conversión de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, 2H2O2 → 2H2O + O2
El peróxido de hidrógeno es un subproducto nocivo de muchos procesos metabólicos normales. Para prevenir daños a las células y los tejidos, debe convertirse rápidamente en otras sustancias menos peligrosas. Con este fin, las células utilizan frecuentemente la catalasa para catalizar rápidamente la descomposición del peróxido de hidrógeno en moléculas de oxígeno gaseoso y agua menos reactivas.
  • Número CAS: 9001-05-2
  • Número de orden de compra (EC): 232-577-1
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00081483
  • Formato: Polvo verde oscuro
  • Actividad específica: ∽ 13 000 U/mg de sólido
  • Coeficiente de extinción: 36,5 (276 nm)
  • Punto isoeléctrico (PI): 5,4
  • Se disuelve fácilmente a 5 mg/ml en 0,05 M de fosfato de sodio/potasio (pH de 7,0) para dar una solución clara de color verde.
Se utiliza en la industria alimentaria para eliminar el peróxido de hidrógeno de la leche antes de la producción de queso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≈ 13.000 U/mg
Color Verde oscuro
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la industria alimentaria para eliminar el peróxido de hidrógeno de la leche antes de la producción de queso.
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Fuente Hígado de ternera
Cantidad 1 g
Tipo de producto Catalasa
Peso molecular 250
Formulario Polvo liofilizado