Descripción
Catalasa, [9001-05-2]
Densidad: 1,2 g/ml
Actividad: 1000 unidades/ml
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≥ 1000 U/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de peróxidos, generación de oxígeno y en sistemas acoplados, para la determinación de metabolitos |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Fuente | Aspergillus niger |
| Cantidad | 100 mL |
| Tipo de producto | Catalasa |
| Peso molecular | ≈250 |
| Formulario | Líquido |