Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix Y, 50 mL Tubes
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 × 50 ml
10 × 50 ml
50 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 50
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado Y se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Los gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria tienen una alta densidad y dureza para agrietar las paredes de células duras, pero una superficie lisa para minimizar la cizalladura.
- Tamaño de tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Bacterias Gram (+/-), tejido fúngico y esporas, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Óxido de circonio estabilizado con Yttria |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Incluye | Cada tubo contiene gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro. |
| Matriz | Matriz de lisis Y |
| Cantidad | 2 × 50 ml |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.