Learn More
MP Biomedicals™ b-lactamasa [EC 3.5.2.6]
Código de producto. 11474472 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
11474472 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 11474472 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219003401
De Bacillus cereus
Sólido liofilizado. Actividad: Cada vial contiene 500 U de β-lactamasa I y 50 U de β-lactamasa II. Definición de la unidad: Una unidad se define como la cantidad de enzima que hidroliza 1,0 μm de bencilpenicilina y 1,0 μm de cefalosporina C por minuto a 25 °C en presencia de EDTA, con un pH de 7,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7
Para utilizar con (aplicación) Destruye los antibióticos beta-lactámicos en los fluidos corporales o en los medios de cultivo y se utiliza en la producción de penicilina.
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Bacillus cereus
Cantidad 1 vial
Tipo de producto b-lactamasa
Peso molecular 32000
Inhibidores Ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam
Formulario Sólido liofilizado