Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinina
Código de producto. 11434932 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
11434932 100 mg 100 miligramos
11424932 25 mg 25 miligramos
11414932 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 11434932
Marca: MP Biomedicals™ 0219455980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo de disociación celular aislado del pulmón bovino. Liofilizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C
Formulario Polvo
Tipo de producto Trypsin inhibitor
Esterilidad Estéril
pH 5 to 7
Cantidad 100 mg
Fuente Pulmón bovino