Descripción
Reactivo de disociación celular aislado del pulmón bovino. Liofilizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Aprotinina |
| Esterilidad | Estéril |
| pH | Desde 5 hasta 7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fuente | Pulmón bovino |