missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Spectinomycin, dihydrochloride pentahydrate, PhytoPure™

Código de producto. 11470802 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11470802 25 g 25 g
17610917 1 g 1 g
17620917 5 g 5 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11470802

Marca: MP Biomedicals™ 0219454025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

An aminocyclitol antibiotic, closely related to the aminoglycosides, it inhibits protein synthesis (elongation) by interfering with peptidyl tRNA translocation. It is active against gram-negative bacteria and is used as a selection agent for transformed plant cells that contain the selectable marker gene Spcr.

  • Formato: Polvo cristalino, no estéril

Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

CAS 22189-32-8
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Polvo cristalino
Tipo de producto Espectinomicina
Cantidad 25 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.