Learn More
MP Biomedicals™ Antibióticos: Amikacina
Código de producto. 11473141 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11473141 5 g 5 g
17620877 1 g 1 g
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11473141
Marca: MP Biomedicals™ 0215034205
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Sirven para diversos fines en el cultivo celular, incluida la selección, eliminación de micoplasma y contaminación microbiana y profilaxis
  • Formato: Polvo, no estéril
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Amikacina
pH Desde 9,5 hasta 11,5
Cantidad 5 g