Learn More
α-amilasa de páncreas porcino, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470302 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
11470302 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11470302
Marca: MP Biomedicals 0219123910
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
α-Amilasa de ≥700 u/mg de proteína páncreas porcino , opaca, suspensión blanca
  • Se utiliza para hidrolizar enlaces α de polisacáridos ligados con α, como el almidón y el glucógeno.
  • Se ha utilizado en diversos estudios de plantas, como estudios de metabolismo en arabidopsis.
  • Se aísla del páncreas porcino y es una glucoproteína.
  • Es una cadena polipéptida única de ∽475 residuos que contiene dos grupos SH y cuatro puentes de disulfuro, así como un Ca2+ fuertemente ligado necesario para la estabilidad. Los iones de cloruro son necesarios para la actividad y la estabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco opaco
pH De 5,5 a 8,0 (intervalo de actividad), 7 (óptimo)
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Páncreas porcino
Cantidad 10 mg
Tipo de producto Alfa-amilasa
Sinónimo β-N-acetilglucosaminidasa de placenta porcina
Formulario Suspensión
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-AMYLASE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/ nacional/internacional.