Learn More
MP Biomedicals™ Aldehído deshidrogenasa, potasio activado
Código de producto. p-3563326 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
250 U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
250 unidades
11446091 100 U 100 unidades
11456091 250 U 250 unidades
2 options
Código de producto. 11446091
Marca: MP Biomedicals™ 0219067980
Edge
De la levadura
Actividad: 1 U/mg de sólido (aprox 5 U/mg de proteína). ADH inferior al 0,1 %. Definición de la unidad: Una unidad causa la oxidación de un micromol de acetaldehído a ácido acético por minuto a un pH de 8,0 y 25 °C en presencia de iones de potasio y tioles. Polvo estabilizado liofilizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≈ 5 U/mg de proteína, ≥ 1 U/mg de sólido
Color Blanco apagado
pH 9
Para utilizar con (aplicación) Oxida una serie de aldehídos alifáticos y aromáticos.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Levadura
Cantidad 100 U
Tipo de producto Aldehído deshidrogenasa
Peso molecular ≈200000
Inhibidores Reactivos SH, como N-etilmaleimida, ácido 2-yodobenzoico, ácido yodoacético y ácido cloromercuribenzoico, metales pesados (especialmente Cu2-) y acetaldehído (en altas concentraciones).
Formulario Polvo liofilizado