Learn More
MP Biomedicals™ Dieta semipurificada AIN-76C, gránulos
Código de producto. 11487231 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
11487231 10 kg 10 Kg
1 options
Código de producto. 11487231 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296029610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rata o ratón, gránulos
  • Dieta AIN-76 con la cantidad de vitamina K aumentada 10 veces (a 500 μg/kg de dieta)
  • 0,02 % de BHT (butilhidroxitolueno) por gramo de aceite de maíz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Caseína purificada alta en nitrógeno al 20 %, DL-metionina al 0,3 %, sacarosa al 50 %, almidón de maíz al 15 %, alfacelulosa, volumen no nutritivo al 5 %, aceite de maíz al 5 %, bitartrato de colina al 0,2 %, mezcla de minerales AIN, mezcla de vitaminas AIN al 3,5 %
Formato Sedimento
Para utilizar con (aplicación) Mantener colonias de ratones y ratas en el laboratorio de investigación
Cantidad 10 kg
Especie Rata, ratón
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C