Learn More
MP Biomedicals™ Fosfatasa ácida, germen de trigo
Código de producto. 11467312 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11467312 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11467312
Marca: MP Biomedicals™ 0215387694
  • Actividad de 20 unidades/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Actividad: 0,5 U/mg de sólido; 0,55 U/mg de proteína
Color Marrón
Pureza 90%
pH Desde 4 hasta 7
Para utilizar con (aplicación) Cataliza la hidrólisis de monoésteres y anhídridos de ácido fosfórico.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Germen de trigo
Cantidad 5 g
Tipo de producto Fosfatasa ácida
Peso molecular 58
Formulario Polvo liofilizado