Learn More
MP BIOMEDICALS MP Alumina B
Código de producto. 15593447 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Alumina B
Código de producto.
15593447 Alumina B
1 options
Código de producto. 15593447
Marca: MP BIOMEDICALS 0202041
Alumina B for chromatography.
32 to 63 μm, active, basic pH alumina B for chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 32 to 63 μm
Técnica Chromatography
Tipo Alúmina B
Material Alúmina B