Learn More
Welch™ Bomba de diafragma MP 601 E
Código de producto. 11852243 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
265 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11852243 265 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11852243
Marca: Welch™ 411721
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas bombas para aplicaciones de uso estándar. Las bombas de vacío Welch Ilmvac™ MP 601 E se han desarrollado específicamente para satisfacer los requisitos de generación de vacío sin aceite.
  • Bajo peso y ergonomía excelente.
  • La tecnología de diafragma probada ofrece un doble beneficio para el usuario.
  • Interruptor de encendido/apagado e interruptor interno de protección térmica para el motor; cable a la red y enchufe
  • Asa de transporte
  • Patas con aislamiento de vibración
  • Los modelos MP se suministran con silenciador de escape.
  • Los modelos MPC se suministran con una válvula de lastre de gas.
  • Vacío sin aceite puro analítico.
  • Fácil de usar.
  • Diseño ligero y sólido.
  • Diseñada para funcionar de forma permanente.
  • Sistema de transmisión sin mantenimiento y vida útil prolongada demostrada del diafragma.
  • Vibración por funcionamiento mínima
  • Amplio intervalo de vacío y flujo para adaptarse a la aplicación
  • Resistencia química superior (modelos MPC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad motor 63/70 l/min
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 180 W
Fondo (métrico) 265 mm
Modelo MP 601 E
Vataje 180 W
Peso (métrico) 11,2 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 170 mm
Anchura global (métrico) 230 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Presión máxima < 75 mbar
Tensión 230 V