Learn More
Welch-Ilmvac™ Bombas de diafragma de accionamiento directo de una etapa sin aceite y secas; presión máxima de < 75 Mbar
Código de producto. p-8014198 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Aplicaciones:
De uso químico
Resistencia estándar
N. º de cabezales de bomba:
1
2
4
Desplazamiento de aire:
138/151 l/min
38/41 l/min
63/70 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Aplicaciones N. º de cabezales de bomba Desplazamiento de aire unitSize
11882243 MP 1201 E Resistencia estándar 4 138/151 l/min cada uno
11802831 MPC 301 E De uso químico 1 38/41 l/min cada uno
11892243 MPC 601 E De uso químico 2 63/70 l/min cada uno
11822253 MPC 1201 E De uso químico 4 138/151 l/min cada uno
4 options
Código de producto. 11882243
Marca: Welch-Ilmvac™ 411741
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bombas secas de diafragma, sin aceite, Welch-Ilmvac™ están disponibles en un formato estándar (con un silenciador de escape) y de uso químico (con válvula de lastre de a gas). Con un accionamiento directo de una etapa, estas bombas pueden suministrar una presión máxima de <75 Mbar a niveles de ruido de <44-45 dB.
  • Tipo de producto: Bomba de diafragma
  • Sin aceite: Sí
  • Número de etapas: Una
  • Tipo de unidad: Accionamiento directo
  • Presión máxima: Menos de 75 Mbar
  • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de motor Accionamiento directo
Incluye Silenciador de escape
Requisitos eléctricos 230 V
Fondo (métrico) 380 mm
Modelo MP 1201 E
Nivel de ruido < 44 dB
Vataje 370 W
Peso (métrico) 18,3 kg
Línea de productos Bomba de diafragma sin aceite
Caudal 138/151 l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 170 mm
Anchura global (métrico) 230 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Desplazamiento de aire 138/151 l/min
N. º de cabezales de bomba 4
Capacidad de aceite Sin aceite
Aplicaciones Resistencia estándar
N.º de etapas 1
Presión máxima <75 Mbar
Tensión 230 V