Código de producto. 11822253
Tienda Welch Ilmvac Productos
Click to view available options
Modelo:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Aplicaciones:
De uso químico
Resistencia estándar
N. º de cabezales de bomba:
1
2
4
Desplazamiento de aire:
138/151 l/min
38/41 l/min
63/70 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Modelo
Aplicaciones
N. º de cabezales de bomba
Desplazamiento de aire
unitSize
11822253
MPC 1201 E
De uso químico
4
138/151 l/min
cada uno
11882243
MP 1201 E
Resistencia estándar
4
138/151 l/min
cada uno
11802831
MPC 301 E
De uso químico
1
38/41 l/min
cada uno
11892243
MPC 601 E
De uso químico
2
63/70 l/min
cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
11822253
Proveedor
Welch-Ilmvac™
N.º de proveedor
412741
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Las bombas secas de diafragma, sin aceite, Welch-Ilmvac™ están disponibles en un formato estándar (con un silenciador de escape) y de uso químico (con válvula de lastre de a gas). Con un accionamiento directo de una etapa, estas bombas pueden suministrar una presión máxima de <75 Mbar a niveles de ruido de <44-45 dB.
Tipo de producto: Bomba de diafragma Sin aceite: Sí Número de etapas: Una Tipo de unidad: Accionamiento directo Presión máxima: Menos de 75 Mbar Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Tipo de motor
Accionamiento directo
Incluye
Válvula de lastre de gas
Velocidad motor
138/151 l/min
Requisitos eléctricos
230 V
Fondo (métrico)
380 mm
Modelo
MPC 1201 E
Nivel de ruido
< 44 dB
Vataje
370 W
Peso (métrico)
18,3 kg
Línea de productos
Bomba de diafragma sin aceite
Caudal
138/151 l/min
Frecuencia
50/60 Hz
Altura global (métrico)
170 mm
Anchura global (métrico)
230 mm
Tipo de bomba
Sistema de vacío
Desplazamiento de aire
138/151 l/min
N. º de cabezales de bomba
4
Capacidad de aceite
Sin aceite
Aplicaciones
De uso químico
N.º de etapas
1
Presión máxima
< 75 Mbar
Tensión
230 V
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .