Learn More
Welch-Ilmvac™ Bombas de diafragma de accionamiento directo de una etapa sin aceite y secas; presión máxima de < 75 Mbar
Código de producto. 11802831 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Aplicaciones:
De uso químico
Resistencia estándar
N. º de cabezales de bomba:
1
2
4
Desplazamiento de aire:
138/151 l/min
38/41 l/min
63/70 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Aplicaciones N. º de cabezales de bomba Desplazamiento de aire unitSize
11802831 MPC 301 E De uso químico 1 38/41 l/min cada uno
11882243 MP 1201 E Resistencia estándar 4 138/151 l/min cada uno
11892243 MPC 601 E De uso químico 2 63/70 l/min cada uno
11822253 MPC 1201 E De uso químico 4 138/151 l/min cada uno
4 options
Código de producto. 11802831
Marca: Welch-Ilmvac™ 412711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las bombas secas de diafragma, sin aceite, Welch-Ilmvac™ están disponibles en un formato estándar (con un silenciador de escape) y de uso químico (con válvula de lastre de a gas). Con un accionamiento directo de una etapa, estas bombas pueden suministrar una presión máxima de <75 Mbar a niveles de ruido de <44-45 dB.
  • Tipo de producto: Bomba de diafragma
  • Sin aceite: Sí
  • Número de etapas: Una
  • Tipo de unidad: Accionamiento directo
  • Presión máxima: Menos de 75 Mbar
  • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de motor Accionamiento directo
Incluye Válvula de lastre de gas
Velocidad motor 38/41 l/min
Requisitos eléctricos 230 V
Fondo (métrico) 260 mm
Modelo MPC 301 E
Nivel de ruido < 45 dB
Peso (métrico) 8,9 kg
Línea de productos Bomba de diafragma sin aceite
Caudal 38/41 l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 253 mm
Anchura global (métrico) 156 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Desplazamiento de aire 38/41 l/min
N. º de cabezales de bomba 1
Capacidad de aceite Sin aceite
Aplicaciones De uso químico
N.º de etapas 1
Presión máxima < 75 Mbar
Tensión 230 V