Learn More
R&D Systems™ Mouse XL CXCL2/MIP-2, Luminex Performance Assay
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 kit |
| Especie | Mouse |
| ID de gen (Entrez) | 2920 |
| Sinónimo | chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, CINC3, CINC-3, C-X-C Motif Chemokine 2, GRO beta, GRO2, GRO2 oncogene, GROb, Gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MGSA-beta, MIP2, MIP-2, MIP-2a, MIP2A, MIP2-alpha, SCYB2 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |