Learn More
R&D Systems™ Mouse XL CXCL10/IP-10/CRG-2, Luminex™ Performance Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 kit |
| Especie | Mouse |
| ID de gen (Entrez) | 3627 |
| Sinónimo | C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |