missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse VSTM4 (NP_848906) VersaClone cDNA
Descripción
- Also known as: E130203B14Rik
- VSTM4 is a type I transmembrane protein in the Immunoglobulin Superfamily.
- A portion of the ECD is cleaved into a 50 aa peptide. This peptide (Peptide Lv) is thought to enhance L-type voltage-gated calcium channel (L-VGCC) currents in retinal photoreceptors.
- The VSTM4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Especificaciones
Especificaciones
| génica | VSTM4 |
| Número de acceso | NP_848906 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 973 bp |
| ID de gen (Entrez) | 196740 |
| Alias de gen | C10orf72, FLJ31737, hypothetical protein LOC196740, V-set and transmembrane domain containing 4 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?