Learn More
Invitrogen™ Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H ELISA Kit
Descripción
Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H quantitates mouse VISTA/B7-H5/PD-1H in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse VISTA/B7-H5/PD-1H.
VISTA (Ig de dominio V que incluye supresor de activación de células T), también conocido como B7-H5 o PD-1H, es un producto del gen VSIR. Aunque VISTA sea homológico en cuanto a secuencia con PD-L1, tiene un patrón de expresión diferente. Tanto en ratones como seres humanos, VISTA se expresa principalmente en células hematopoyéticas con las densidades más altas en células mieloides y niveles más bajos en células T. Generalmente no se encuentra en las células B. Se ha demostrado que VISTA expresado por células con antígenos suprimen directamente la proliferación y la producción de citoquinas de células T CD4 y CD8, lo que lo convierte en un objetivo de inmunoterapia contra el cáncer. Entre los ligandos de VISTA registrados se incluyen CD28H, VSIG-3 y VSIG-8.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; marco de lectura abierto 54 del cromosoma 10; DD1alfa; Dominio de muerte1alfa; Dies1; diferenciación de ESCs 1; GI24; PD-1 H; homólogo de PDCD1; PD-H1; receptor de plaquetas Gi24; PP2135; gen RIKEN cDNA 4632428N05; SISP1; sisp-1; Proteína secretada inducida por estrés-1; UNQ730/PRO1412; supresor de Ig de dominio V de activación de células T; VISTA; receptor inmunorregulador que incluye dominio de conjunto V; receptor inmunorregulador del conjunto V; Vsir; supresor de inmunoglobulina que incluye dominio de tipo V de activación de células T |
| Intervalo del ensayo | De 3 a 600 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9D659 |
| Símbolo de gen | VSIR |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |