Learn More
Invitrogen™ Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H ELISA Kit
Código de producto. 17125679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17125679 5 x 96 pruebas cada uno
17104933 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17125679 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EM74RBX5
ELISA
Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H quantitates mouse VISTA/B7-H5/PD-1H in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse VISTA/B7-H5/PD-1H.
VISTA (Ig de dominio V que incluye supresor de activación de células T), también conocido como B7-H5 o PD-1H, es un producto del gen VSIR. Aunque VISTA sea homológico en cuanto a secuencia con PD-L1, tiene un patrón de expresión diferente. Tanto en ratones como seres humanos, VISTA se expresa principalmente en células hematopoyéticas con las densidades más altas en células mieloides y niveles más bajos en células T. Generalmente no se encuentra en las células B. Se ha demostrado que VISTA expresado por células con antígenos suprimen directamente la proliferación y la producción de citoquinas de células T CD4 y CD8, lo que lo convierte en un objetivo de inmunoterapia contra el cáncer. Entre los ligandos de VISTA registrados se incluyen CD28H, VSIG-3 y VSIG-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; marco de lectura abierto 54 del cromosoma 10; DD1alfa; Dominio de muerte1alfa; Dies1; diferenciación de ESCs 1; GI24; PD-1 H; homólogo de PDCD1; PD-H1; receptor de plaquetas Gi24; PP2135; gen RIKEN cDNA 4632428N05; SISP1; sisp-1; Proteína secretada inducida por estrés-1; UNQ730/PRO1412; supresor de Ig de dominio V de activación de células T; VISTA; receptor inmunorregulador que incluye dominio de conjunto V; receptor inmunorregulador del conjunto V; Vsir; supresor de inmunoglobulina que incluye dominio de tipo V de activación de células T
Intervalo del ensayo De 3 a 600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 3 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9D659
Símbolo de gen VSIR
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo VISTA
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min