missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse VG5Q Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18719547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18719547 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18719547 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB30481SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

VG5Q Monoclonal specifically detects VG5Q in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VG5Q
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 368011
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q7TN31
Alias de gen AGGF1, Angiogenic factor VG5Q, angiogenic factor with G patch and FHA domains 1, FLJ10283hVG5Q, GPATC7G patch domain-containing protein 7, GPATCH7HUS84971, HSU84971, VG5QVasculogenesis gene on 5q protein
Símbolos de los genes AGGF1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse VG5Q Met1-Glu711 Accession # Q7TN31
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55109
Especificidad de la prueba Detects mouse VG5Q in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.