Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para receptor VEGF 2 (VEGF R2/VEGFA) de ratón
Código de producto. 15485353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15485353 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15485353
Marca: Invitrogen™ EMVEGFR2
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para el receptor del factor de crecimiento celular endotelial vascular 2 de ratón (VEGF R2/VEGFA) cuantifica el Ms VEGF R2 en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms VEGF R2 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para VEGF R2 en ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) es un factor de crecimiento importante para las células endoteliales. Los VEGF son una familia de factores de crecimiento estrechamente relacionados con un patrón conservado de ocho residuos de cisteína que comparten receptores comunes de VEGF. El receptor de VEGF 1 y el receptor de VEGF 2 se expresan de manera específica en las células endoteliales. Son detectables en prácticamente todos los tejidos de adultos y embriones. Los monocitos expresan el receptor de VEGF 1 y el receptor de VEGF 2. El receptor de VEGF 2 participa en el compromiso de los linajes de las células endoteliales y en la proliferación celular, mientras que el receptor de VEGF 1 parece ser el responsable de guiar a las células endoteliales hacia la correcta organización espacial de los vasos con lúmenes. El receptor de VEGF 2 se une a los VEGF con alta afinidad pero no se une a los PIGF. La señalización y el tráfico de este receptor de VEGF están regulados por varios factores, incluyendo Rab GTPase, el receptor de nucleótido de la purina P2Y, la integrina alfaVbeta3 y la proteína fosfatasa tirosina de las células T. Las mutaciones de VEGF están implicadas en hemangiomas capilares infantiles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P35918
Intervalo del ensayo 81,92-20.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg
Intervalo de calibración De 80 pg/ml a 20.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Reactividad cruzada: Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30L de ratón, CD30, CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 R beta, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA (OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 16542
Símbolo de gen Kdr
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Vegf, Vpf
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min