Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para VCAM-1/CD106 de ratón
Código de producto. 16891626 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16891626 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16891626
Marca: Proteintech™ KE1003896T
KE10038 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para VCAM-1 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del VCAM-1 endógena.
  • El ensayo reconoce la VCAM-1 de ratón. Un anticuerpo específico para VCAM-1 se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína VCAM-1 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para VCAM-1 para detectar la proteína VCAM-1 capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm. La molécula de adhesión de células vasculares 1 (VCAM-1), también conocida como CD106, es una glicoproteína transmembrana perteneciente a la superfamilia de genes de la inmunoglobulina.
  • La VCAM-1 se expresa mediante endotelio activado por citoquina, interactúa con la integrina VLA4 (α4β1) presente en la superficie de los leucocitos y media tanto en la adhesión como en la transducción de señales.
  • La interacción VCAM-1/integrina VLA4 (α4β1) puede desempeñar un papel fisiopatológico tanto en las respuestas inmunitarias como en la emigración de los leucocitos a los sitios de inflamación.
  • La VCAM-1 también se expresa constitutivamente o induciblemente en una variedad de otros tipos celulares, incluyendo células musculares lisas vasculares, diferenciación de células musculares esqueléticas, células epiteliales renales y neurales, macrófagos (células de Kupffer), células dendríticas y células estromales de médula ósea.
  • Se ha encontrado VCAM-1 soluble (sVCAM-1) además de VCAM-1 con membrana.
Especificaciones
Número de acceso BC011159
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 22329
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P29533
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse VCAM-1/CD106 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine