Learn More
R&D Systems™ Mouse uPA/Urokinase (NP_032899.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18701857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18701857 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18701857 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3775
Especificaciones
génica u-Plasminogen Activator/Urokinase
Número de acceso NP_032899.1
ID de gen (Entrez) 5328
Alias de gen ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, PLAU, uPA, u-PA, uPlasminogen Activator, U-plasminogen activator, urinary, Urokinase, urokinase-type plasminogen activator
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg